Tlačiť
2-Pyridylacetonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-Pyridineacetonitrile
246565-100G 246565-25G 246565-5G
SIAL246565-100GEA 931.41 EUR
SIAL246565-100G SIAL246565-25G SIAL246565-5G
2-Pyridylacetonitrile, Sigma-Aldrich®
2-Pyridylacetonitrile
Vzorec: C₇H₆N₂
Číslo MDL: MFCD00006346
Číslo CAS: 2739-97-1
EINECS: 220-364-6
OSN: 3439
ADR: 6.1,III