Tlačiť
(4-Chlorophenoxy)acetonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-(4-Chlorophenoxy)acetonitrile
M-Clarity™ quality level = MQ100
456861-25G 456861-5G
SIAL456861-25GEA 110.96 EUR
SIAL456861-25G SIAL456861-5G
(4-Chlorophenoxy)acetonitrile, Sigma-Aldrich®
(4-Chlorophenoxy)acetonitrile
Vzorec: C₈H₆ClNO
Mw: 167.60 g/mol
Číslo MDL: MFCD00031535
Číslo CAS: 3598-13-8
OSN: 3439
ADR: 6.1 III