Tlačiť
Ethyl-4-chloroacetoacetate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Ethyl 4-chloro-3-oxobutanoate
A15641.0B A15641.18 A15641.30
A15641.0BEA 409.15 EUR
A15641.0B A15641.18 A15641.30
Ethyl-4-chloroacetoacetate ≥97%
Ethyl-4-chloroacetoacetate
Purity: 97% CAS No.: 638-07-3 Molecular Formula: C6H9ClO3 Formula Weight: 164.59 Flash Point: 92°(198°F) Refractive Index: 1.4520 Melting Point: -8° Boiling Point: 220° Beilstein Reference: 1761275 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00000939
Vzorec: C₆H₉ClO₃
Teplota varu: 220 °C
Teplota tavenia: –8 °C
Hustota: 1,212
Teplota vzplanutia: 92 °C (198 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000939
Číslo CAS: 638-07-3
EINECS: 211-317-0
ADR: 8,II