Tlačiť
Ethyl-4-chloroacetoacetate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Ethyl 4-chloro-3-oxobutanoate
177640500 177642500
ACRO177640500EA 41.32 EUR
ACRO177640500 ACRO177642500
Ethyl-4-chloroacetoacetate 98%
Ethyl-4-chloroacetoacetate
Vzorec: C₆H₉ClO₃
Teplota varu: 103 °C (16 mmHg)
Teplota tavenia: –8 °C
Hustota: 1,21 g/cm³
Teplota vzplanutia: 96 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000939
Číslo CAS: 638-07-3
EINECS: 211-317-0
OSN: 2927
ADR: 6.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4515 to 1.4545 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %