Tlačiť
Thulium(III) chloride hexahydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
204668-1G 204668-5G
SIAL204668-1GEA 259.16 EUR
SIAL204668-1G SIAL204668-5G
Thulium(III) chloride hexahydrate, Sigma-Aldrich®
Thulium(III) chloride hexahydrate
Vzorec: Cl₃Tm·6H₂O
Číslo CAS: 1331-74-4
EINECS: 236-904-9