Tlačiť
2-Aminoethyl dihydrogen phosphate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
P0503-100G P0503-1G P0503-25G P0503-500G P0503-5G P0503-10MG
SIALP0503-100GEA 810.67 EUR
SIALP0503-100G SIALP0503-1G SIALP0503-25G SIALP0503-500G SIALP0503-5G SIALP0503-10MG
2-Aminoethyl dihydrogen phosphate, Sigma-Aldrich®
2-Aminoethyl dihydrogen phosphate
Vzorec: C₂H₈NO₄P
Číslo MDL: MFCD00008178
Číslo CAS: 1071-23-4
EINECS: 213-988-5
OSN: 3261
ADR: 8,II