Tlačiť
2-Aminoethyl dihydrogen phosphate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20061.0010 8.20061.0050
8.20061.0010EA 60.97 EUR
8.20061.0010 8.20061.0050
2-Aminoethyl dihydrogen phosphate for synthesis, Sigma-Aldrich®
2-Aminoethyl dihydrogen phosphate
Vzorec: C₂H₈NO₄P
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008178
Číslo CAS: 1071-23-4
EINECS: 213-988-5
OSN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 241 - 243 °C
Molar Mass 141.06 g/mol
Synonyms Colamine phosphoric acid, Ethanolamine dihydrogen phosphate, 2-Hydroxyethylammonium dihydrogen phosphate, O-Phosphoethanolamine
Hill Formula C2H8NO4P
Chemical Formula H2NCH2CH2OPO(OH)2