Tlačiť
Diphenylacetyl chloride 97.5%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
292020050 292020250
ACRO292020050EA 66.19 EUR
ACRO292020050 ACRO292020250
Diphenylacetyl chloride 97.5%
Diphenylacetyl chloride
Vzorec: C₁₄H₁₁ClO
Teplota varu: 175…176 °C (17 mmHg)
Teplota tavenia: 51…56 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013655
Číslo CAS: 1871-76-7
EINECS: 217-493-5
OSN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 56 °C
GC ≥96.5 %