Tlačiť
(4-Methylbenzyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L01562.06 L01562.14
L01562.06EA 46.06 EUR
L01562.06 L01562.14
(4-Methylbenzyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
(4-Methylbenzyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 98+% CAS No.: 2378-86-1 Molecular Formula: C26H24BrP Formula Weight: 447.36 Melting Point: 268-270° Beilstein Reference: 3810292
Vzorec: C₂₆H₂₄BrP
Mw: 447.36 g/mol
Teplota tavenia: 268…270 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00031580
Číslo CAS: 2378-86-1
EINECS: 219-159-4