Tlačiť
Tetraethyl orthocarbonate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
163627-25G 163627-5G
SIAL163627-25GEA 173.69 EUR
SIAL163627-25G SIAL163627-5G
Tetraethyl orthocarbonate, Sigma-Aldrich®
Tetraethyl orthocarbonate
Vzorec: C₉H₂₀O₄
Číslo MDL: MFCD00009221
Číslo CAS: 78-09-1
EINECS: 201-082-2
OSN: 3272
ADR: 3,III