Tlačiť
Thulium triacetate hydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
367702-1G 367702-5G
SIAL367702-1GEA 66.59 EUR
SIAL367702-1G SIAL367702-5G
Thulium triacetate hydrate, Sigma-Aldrich®
Thulium triacetate hydrate
Vzorec: C₆H₉O₆Tm·H₂O
Mw: 346.07 g/mol (anhy)
Číslo MDL: MFCD00013046
Číslo CAS: 314041-04-8
EINECS: 254-326-5