Tlačiť
Stearic acid hydrazide ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Stearicacidhydrazide
A18291.09 A18291.18 A18291.30
A18291.09EA 54.15 EUR
A18291.09 A18291.18 A18291.30
Stearic acid hydrazide ≥97%
Stearic acid hydrazide
Purity: 97% CAS No.: 4130-54-5 Molecular Formula: CH3(CH2)16CONHNH2 Formula Weight: 298.51 Melting Point: 114-116° MDL No.: MFCD00014764
Vzorec: C₁₈H₃₈N₂O
Teplota tavenia: 114…116 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014764
Číslo CAS: 4130-54-5
EINECS: 223-946-8