Tlačiť
Tetrakis(decyl)ammonium bromide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Tetrakis(decyl)ammonium bromide, IPC-TDA-Br, Tetra(decyl)ammonium bromide
87580-10G 87580-50G
SIAL87580-10GEA 143.4 EUR
SIAL87580-10G SIAL87580-50G
Tetrakis(decyl)ammonium bromide, Sigma-Aldrich®
Tetrakis(decyl)ammonium bromide
Vzorec: C₄₀H₈₄BrN
Mw: 659.0057 g/mol
Číslo MDL: MFCD00043166
Číslo CAS: 14937-42-9
EINECS: 239-013-3