Tlačiť
Bis(2-bromoethyl)ether, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 1-Bromo-2-(2-bromoethoxy)ethane, 2-Bromoethyl ether
M-Clarity™ quality level = MQ100
382205-25ML 382205-5ML
SIAL382205-25MLEA 304.45 EUR
SIAL382205-25ML SIAL382205-5ML
Bis(2-bromoethyl)ether, Sigma-Aldrich®
Bis(2-bromoethyl)ether
Vzorec: C₄H₈Br₂O
Číslo MDL: MFCD00039196
Číslo CAS: 5414-19-7
EINECS: 226-504-2
OSN: 2810
ADR: 6.1,II