Tlačiť
Dextran sulphate sodium salt, M.W. 40000 - 50000
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Dextran sulphate sodium from Dextran
J14489.09 J14489.22 J14489.18
J14489.09EA 231.12 EUR
J14489.09 J14489.22 J14489.18
Dextran sulphate sodium salt, M.W. 40000 - 50000
Dextran sulphate sodium salt
Vzorec: (C₆H₇Na₃O₁₄S₃)n
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081551
Číslo CAS: 9011-18-1
Merck Index: 14,2951