Tlačiť
3-Iodooxetane 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H57302.MD H57302.ME
H57302.MDEA 261.53 EUR
H57302.MD H57302.ME
3-Iodooxetane 95%
3-Iodooxetane
Vzorec: C₃H₅IO
Teplota varu: 166 °C
Hustota: 2,14
Teplota vzplanutia: 54 °C (129 °F)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08544403
Číslo CAS: 26272-85-5
OSN: 1993
ADR: 3,III