3-Iodooxetane 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H57302.MD
H57302.ME
H57302.MDEA
261.53
EUR
H57302.MD
H57302.ME
3-Iodooxetane 95%
3-Iodooxetane
Vzorec:
C₃H₅IO Teplota varu: 166 °C Hustota: 2,14 Teplota vzplanutia: 54 °C (129 °F) Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD08544403 Číslo CAS: 26272-85-5 OSN: 1993 ADR: 3,III |