Tlačiť
2-Imidazolidinone hemihydrate 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Imidazolidone hemihydrate
122040025 122040250 122045000 122040100
ACRO122040025EA 234.66 EUR
ACRO122040025 ACRO122040250 ACRO122045000 ACRO122040100
2-Imidazolidinone hemihydrate 99+%
2-Imidazolidinone hemihydrate
Vzorec: C₃H₆N₂O·0.5H₂O
Teplota varu: >100 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 58 °C
Teplota vzplanutia: 265 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02662355
Číslo CAS: 121325-67-5
EINECS: 204-436-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Adhering crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤13 %
GC ≥99.0 %
Elemental Analysis 5.1 to 5.6 % N