Tlačiť
Tetradecylphosphonic acid
Dodávateľ: Cayman Chemical
10007565-100 10007565-500 10007565-1
CAYM10007565-100EA 33.21 EUR
CAYM10007565-100 CAYM10007565-500 CAYM10007565-1
Tetradecylphosphonic acid
Tetradecylphosphonic acid
Vzorec: C₁₄H₃₁O₃P
Číslo MDL: MFCD00015834
Číslo CAS: 4671-75-4
EINECS: 225-118-1