Tlačiť
4,6-Dichloro-5-nitropyrimidine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H56252.03 H56252.06 H56252.14
H56252.03EA 86.24 EUR
H56252.03 H56252.06 H56252.14
4,6-Dichloro-5-nitropyrimidine ≥98%
4,6-Dichloro-5-nitropyrimidine
Vzorec: C₄HCl₂N₃O₂
Teplota tavenia: 100…103 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006107
Číslo CAS: 4316-93-2
EINECS: 224-340-6