Tlačiť
Diethyl chlorophosphate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H33820.14 H33820.22
H33820.14EA 53.75 EUR
H33820.14 H33820.22
Diethyl chlorophosphate ≥97%
Diethyl chlorophosphate
Vzorec: C₄H₁₀ClO₃P
Teplota varu: 60 °C (2 mmHg)
Hustota: 1,194
Teplota vzplanutia: 61 °C (142 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009075
Číslo CAS: 814-49-3
EINECS: 212-369-4
OSN: 3278
ADR: 6.1,I