(R)-(+)-2-Bromo-α-methylbenzyl alcohol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
(R)-(+)-1-(2-Bromophenyl)ethanol, (R)-2-Bromo-alpha-methylbenzyl Alcohol
H56003.03
H56003.06
H56003.03EA
70.6
EUR
H56003.03
H56003.06
(R)-(+)-2-Bromo-α-methylbenzyl alcohol ≥98%
(R)-(+)-2-Bromo-α-methylbenzyl alcohol
Purity: 98%
CAS No.: 76116-20-6
Molecular Formula: C8H9BrO
Formula Weight: 201.06
Melting Point: 54-56°
Optical Rotation: +54° (c=1 in chloroform)
Vzorec:
C₈H₉BrO Teplota tavenia: 54…56 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00216591 Číslo CAS: 76116-20-6 |