Tlačiť
2-Amino-3,5-dibromobenzaldehyde 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H56015.03 H56015.06
H56015.03EA 27.28 EUR
H56015.03 H56015.06
2-Amino-3,5-dibromobenzaldehyde 97%
2-Amino-3,5-dibromobenzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 50910-55-9 Molecular Formula: C7H5Br2NO Formula Weight: 278.93 Melting Point: 130-135° MDL No.: MFCD00671100
Vzorec: C₇H₅Br₂NO
Teplota varu: 331 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 130…135 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00671100
Číslo CAS: 50910-55-9
EINECS: 256-841-0