n-Heptan 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
high purity solvents
H33987.AU
H33987.0F
H33987.AUEA
51.27
EUR
H33987.AU
H33987.0F
n-Heptan 95%
n-Heptane
Purity: 95%
CAS No.: 142-82-5
Molecular Formula: C7H16
Formula Weight: 100.21
Flash Point: -4°(25°F)
Refractive Index: 1.3877
Odour: Petroleum-like
Melting Point: -91°
Boiling Point: 97-99°
Beilstein Reference: 1730763
Merck Reference: 14,4659
UN No.: 1206
MDL No.: MFCD00009544
Vzorec:
H₃C(CH₂)₅CH₃ Mw: 100.2 Teplota varu: 97…99 °C Teplota tavenia: –91 °C Hustota: 0.684 Teplota vzplanutia: –4 °C (25 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00009544 Číslo CAS: 142-82-5 EINECS: 205-563-8 OSN: 1206 ADR: 3 II Merck Index: 14,4659 |