Tlačiť
Kyselina myristová
Dodávateľ: Cayman Chemical
Varování
Synonymá: Tetradecylic acid, Tetradecanoic acid
13351-1 13351-5 13351-10
CAYM13351-1EA 24.55 EUR
CAYM13351-1 CAYM13351-5 CAYM13351-10
Kyselina myristová
Kyselina myristová
Vzorec: C₁₄H₂₈O₂
Mw: 228.38
Teplota varu: 319
Teplota tavenia: 51…54 °C
Hustota: 0.8622 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: >165 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00002744
Číslo CAS: 544-63-8
EINECS: 208-875-2
Merck Index: 12,06416