Tlačiť
Lignoceric acid
Dodávateľ: Cayman Chemical
Varování
Synonymá: Tetracosanoic acid
13353-50 13353-100 13353-250 13353-500
CAYM13353-50EA 29.48 EUR
CAYM13353-50 CAYM13353-100 CAYM13353-250 CAYM13353-500
Lignoceric acid
Lignoceric acid
Vzorec: C₂₄H₄₈O₂
Mw: 368.64
Teplota varu: 406
Teplota tavenia: 87
Hustota: 0.8207 g/cm³ (100 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002810
Číslo CAS: 557-59-5
EINECS: 209-180-7
Merck Index: 13,05509