Tlačiť
Cerotic acid
Dodávateľ: Cayman Chemical
Synonymá: Cerotic acid, Hexacosanoic acid
13354-50 13354-100 13354-250
CAYM13354-50EA 102.29 EUR
CAYM13354-50 CAYM13354-100 CAYM13354-250
Cerotic acid
Cerotic acid
Vzorec: C₂₆H₅₂O₂
Teplota varu: 419 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 76…77 °C
Hustota: 0,8198 g/cm³ (100 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00002811
Číslo CAS: 506-46-7
EINECS: 208-040-2