Tlačiť
4-Amino-N,N-dimethylbenzenesulphonamide 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H33747.03 H33747.06
H33747.03EA 103.49 EUR
H33747.03 H33747.06
4-Amino-N,N-dimethylbenzenesulphonamide 97%
4-Amino-N,N-dimethylbenzenesulphonamide
Vzorec: C₈H₁₂N₂O₂S
Teplota tavenia: 168…170 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00031428
Číslo CAS: 1709-59-7
EINECS: 216-970-5