Tlačiť
L(+)-Lactic acid 88 - 92% ≥88-92%, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: (S)-Lactic acid, L-Lactic acid, (S)-2-Hydroxypropanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxypropanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxypropionic acid, (S)-(+)-Lactic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
27714-1L 27714-2.5L 27714-500ML
SIAL27714-1LEA 141.4 EUR
SIAL27714-1L SIAL27714-2.5L SIAL27714-500ML
L(+)-Lactic acid 88 - 92% ≥88-92%, Sigma-Aldrich®
L(+)-Lactic acid
Vzorec: C₃H₆O₃
Mw: 90.08
Teplota varu: 235
Teplota tavenia: 53
Hustota: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00064266
Číslo CAS: 79-33-4
EINECS: 201-196-2
Merck Index: 13,05352