Tlačiť
16-Hydroxypalmitic acid
Dodávateľ: Cayman Chemical
9000789-1 9000789-5
CAYM9000789-1EA 77.82 EUR
CAYM9000789-1 CAYM9000789-5
16-Hydroxypalmitic acid
16-Hydroxypalmitic acid
Vzorec: C₁₆H₃₂O₃
Teplota varu: 402 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 95 °C
Číslo MDL: MFCD00002750
Číslo CAS: 506-13-8
EINECS: 208-028-7