4-Amino-2-chloropyrimidine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2-Chlor-4-pyrimidinamin, 2-Chloro-4-pyrimidinamine, 2-Chloropyrimidin-4-amine, 2-Chloropyrimidin-4-ylamine
H55875.03
H55875.06
H55875.03EA
67.39
EUR
H55875.03
H55875.06
4-Amino-2-chloropyrimidine 98%
4-Amino-2-chloropyrimidine
Purity: 98%
CAS No.: 7461-50-9
Molecular Formula: C4H4ClN3
Formula Weight: 129.55
Melting Point: 197-205°
MDL No.: MFCD00194051
Vzorec:
C₄H₄ClN₃ Teplota tavenia: 197…205 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00194051 Číslo CAS: 7461-50-9 |