Tlačiť
2,7-Dibromonaphthalene ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H56097.03 H56097.06
H56097.03EA 155.64 EUR
H56097.03 H56097.06
2,7-Dibromonaphthalene ≥99%
2,7-Dibromonaphthalene
Vzorec: C₁₀H₆Br₂
Teplota tavenia: 139…142 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00238580
Číslo CAS: 58556-75-5
OSN: 3077
ADR: 9,III