Tlačiť
4-Bromo-N-methylaniline ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H55273.03 H55273.06
H55273.03EA 75.81 EUR
H55273.03 H55273.06
4-Bromo-N-methylaniline ≥97%
4-Bromo-N-methylaniline
Vzorec: C₇H₈BrN
Teplota varu: 259…260 °C
Hustota: 1,482
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03030391
Číslo CAS: 6911-87-1