Tlačiť
2-Bromo-N-methylaniline 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H55166.03 H55166.06
H55166.03EA 139.19 EUR
H55166.03 H55166.06
2-Bromo-N-methylaniline 95%
2-Bromo-N-methylaniline
Vzorec: C₇H₈BrN
Teplota varu: 107…109 °C (12 mmHg)
Hustota: 1,589
Teplota vzplanutia: 103 °C (217 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06798064
Číslo CAS: 6832-87-7