Tlačiť
1-(3-Fluorobenzyl)piperazin ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H55295.03 H55295.06
H55295.03EA 75.81 EUR
H55295.03 H55295.06
1-(3-Fluorobenzyl)piperazin ≥97%
1-(3-Fluorobenzyl)piperazin
Vzorec: C₁₁H₁₅FN₂
Teplota varu: 281 °C
Hustota: 1,106
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02242870
Číslo CAS: 55513-19-4