Tlačiť
3-Nitro-o-phenylenediamine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Nitrobenzene-1,2-diamine, 3-Nitro-1,2-phenylenediamine
B20201.03 B20201.06 B20201.14
B20201.03EA 73.81 EUR
B20201.03 B20201.06 B20201.14
3-Nitro-o-phenylenediamine 98%
3-Nitro-o-phenylenediamine
Purity: 98% CAS No.: 3694-52-8 Molecular Formula: C6H7N3O2 Formula Weight: 153.14 Melting Point: 157-162° Beilstein Reference: 909344
Vzorec: C₆H₇N₃O₂
Teplota tavenia: 157…162 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007722
Číslo CAS: 3694-52-8
EINECS: 223-013-5