Tlačiť
Ytterbium(III) chloride hexahydrate 99.99+% (trace metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
437180500 437180100
ACRO437180500EA 439.01 EUR
ACRO437180500 ACRO437180100
Ytterbium(III) chloride hexahydrate 99.99+% (trace metals basis)
Ytterbium(III) chloride hexahydrate
Vzorec: Cl₃Yb·6H₂O
Mw: 387.49
Teplota tavenia: 865 °C
Hustota: 2.57
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149885
Číslo CAS: 10035-01-5
EINECS: 233-800-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder or crystals
Total trace metal impurities ≤100 ppm