Tlačiť
Cellulose, microcrystalline ∼ Ø 50 µm
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
387240010 387240050 387242500
ACRO387240010EA 273.16 EUR
ACRO387240010 ACRO387240050 ACRO387242500
Cellulose, microcrystalline ∼ Ø 50 µm
Cellulose
Vzorec: (C₁₂H₂₂O₁₁)n
Teplota tavenia: 260 - 270 °C
Hustota: 1,27 to 1.6 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081512
Číslo CAS: 9004-34-6
EINECS: 232-674-9
Merck Index: 13,01977
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1.5 %
Particle size ≥50 % (> 32 µm)
Residue after ignition ≤0.05 %
pH 5 to 7
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm