Tlačiť
6-Hydroxyindole ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Indol-6-ol, 6-Indolol, IMEXINE OBA, 6-Hydroxy-1H-indole, 1H-Indol-6-ol
H55951.MD H55951.03 H55951.06
H55951.MDEA 81.83 EUR
H55951.MD H55951.03 H55951.06
6-Hydroxyindole ≥98%
6-Hydroxyindole
Vzorec: C₈H₇NO
Teplota tavenia: 125…128 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00152101
Číslo CAS: 2380-86-1
EINECS: 417-020-4
OSN: 3077
ADR: 9,III