Tlačiť
Trimethoxysilane 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
392170050 392170250 392171000
ACRO392170050EA 77.42 EUR
ACRO392170050 ACRO392170250 ACRO392171000
Trimethoxysilane 95%
Trimethoxysilane
Vzorec: C₃H₁₀O₃Si
Teplota varu: 81…83 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –115 °C
Hustota: 0,96 g/cm³
Teplota vzplanutia: –9 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008340
Číslo CAS: 2487-90-3
EINECS: 219-637-2
OSN: 3384
ADR: 6.1,I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3570 to 1.3600 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %