Tlačiť
Chlorid joditý 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H56005.06 H56005.14 H56005.22
H56005.06EA 48.94 EUR
H56005.06 H56005.14 H56005.22
Chlorid joditý 97%
Chlorid joditý
Vzorec: ICl₃
Teplota tavenia: 63 °C
Hustota: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 40 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00036291
Číslo CAS: 865-44-1
EINECS: 212-739-8
OSN: 3085
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,5020