Tlačiť
4-Phenoxybenzyl bromide ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-(Bromomethyl)-4-phenoxybenzene
H33895.MD H33895.03
H33895.MDEA 147.41 EUR
H33895.MD H33895.03
4-Phenoxybenzyl bromide ≥97%
4-Phenoxybenzyl bromide
Vzorec: C₁₃H₁₁BrO
Mw: 263.13
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04038693
Číslo CAS: 36881-42-2
EINECS: 253-253-6
OSN: 3265
ADR: 8 III