Tlačiť
Adenine hydrochloride, (max. 5% H₂O) ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 7H-Purin-6-amine hydrochloride, Purin-6-amine hydrochloride, 6-Aminopurine hydrochloride
A17622.22 A17622.14 A17622.06
A17622.22EA 342.96 EUR
A17622.22 A17622.14 A17622.06
Adenine hydrochloride, (max. 5% H₂O) ≥98%
Adenine hydrochloride
Purity: 98+% CAS No.: 2922-28-3 Molecular Formula: C5H5N5.HCl Formula Weight: 171.59 Melting Point: ca 290° dec. Beilstein Reference: 4009585
Vzorec: C₅H₆ClN₅
Mw: 171.59
Teplota tavenia: ∼ 290 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150864
Číslo CAS: 2922-28-3
EINECS: 220-867-0