Tlačiť
1-methyl-2-pyrolidon for peptide synthesis, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 1-Methyl-2-pyrrolidinone, N-Methyl-2-pyrrolidinone,NMP, 1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, Methyl Pyrrolidone
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.00574.2500 1.00574.4000
1.00574.2500EA 319.65 EUR
1.00574.2500 1.00574.4000
1-methyl-2-pyrolidon for peptide synthesis, Supelco®
1-methyl-2-pyrolidon
Vzorec: C₅H₉NO
Mw: 99.13
Teplota varu: 202
Teplota tavenia: –24 °C
Hustota: 1.033 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 91
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003193
Číslo CAS: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
Merck Index: 13,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM