Tlačiť
VWR®, Tloučky třecí
Dodávateľ: VWR Collection
410-0126EA 231.45 EUR
410-0126 410-0125 410-0124 410-0123 410-0122 410-0121 410-0120 410-0119
VWR®, Tloučky třecí
Misky třecí a tloučky Tloučky
Porcelán.
  • Brusná plocha neglazovaná
  • Glazovaná rukojeť
Certifikácie: vyrobeno podle normy DIN 12906.