Tlačiť
Cyclopentyl methyl ether (CPME) ≥99.9% stabilised, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Stabilizácia: 50 ppm Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
84565.290EA 82.31 EUR
84565.290 84565.360
Cyclopentyl methyl ether (CPME) ≥99.9% stabilised, GPR RECTAPUR®
Cyclopentyl methyl ether (CPME)
Vzorec: C₆H₁₂O
Mw: 100.16
Teplota tavenia: –140 °C
Hustota: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: -1 °C (ot. pohárek)
Číslo MDL: MFCD08276401
Číslo CAS: 5614-37-9
OSN: 3271
ADR: 3 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Obsah (bezvodá substance) Min. 99,9 %
Zabarvení Max. 10 APHA
Peroxidy (jako H2O2) Max. 50 ppm
Voda Max. 100 ppm