Tlačiť
Nuts, hexagonal, BOLA
Dodávateľ: Bohlender
H1132-26 H1132-22 H1132-18 H1132-14
BOHLH1132-26EA 15.68 EUR
BOHLH1132-26 BOHLH1132-22 BOHLH1132-18 BOHLH1132-14
Nuts, hexagonal, BOLA
Spojovací materiál Matice
PTFE, white.
  • Temperature resistance: from -200 °C to +250 °C
  • Universal chemical resistance
  • Similar to DIN 934 / DIN EN ISO 4032