Tlačiť
4,4'-Dinonyl-2,2'-bipyridyl ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4,4′-Dinonyl-2,2′-dipyridyl, 4,4'-Dinonyl-2,2'-bipyridine, 4,4'-Di-n-nonyl-2,2'-bipyridine
H31476.03 H31476.06
H31476.03EA 70.6 EUR
H31476.03 H31476.06
4,4'-Dinonyl-2,2'-bipyridyl ≥97%
4,4'-Dinonyl-2,2'-bipyridyl
Purity: 97% CAS No.: 142646-58-0 Molecular Formula: C28H44N2 Formula Weight: 408.67 Melting Point: 61-63° MDL No.: MFCD00800915
Vzorec: C₂₈H₄₄N₂
Teplota tavenia: 61…63 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00800915
Číslo CAS: 142646-58-0