Tlačiť
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridine
M-Clarity™ quality level = MQ100
569593-1G 569593-5G
SIAL569593-1GEA 34.54 EUR
SIAL569593-1G SIAL569593-5G
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl, Sigma-Aldrich®
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂
Číslo MDL: MFCD00006441
Číslo CAS: 1134-35-6
EINECS: 214-483-2