Tlačiť
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridine
M-Clarity™ quality level = MQ200
245739-25G 245739-5G
SIAL245739-25GEA 330.93 EUR
SIAL245739-25G SIAL245739-5G
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl, Sigma-Aldrich®
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂
Číslo MDL: MFCD00006441
Číslo CAS: 1134-35-6
EINECS: 214-483-2