Tlačiť
Sudan black B, high purity biological stain
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: CI 26150, Ceres black BN, Solvent Black 3, Fat Black HB
190160250 190161000
ACRO190160250EA 98.28 EUR
ACRO190160250 ACRO190161000
Sudan black B, high purity biological stain
Sudan black B
Vzorec: C₂₉H₂₄N₆
Teplota tavenia: 120…124 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006919
Číslo CAS: 4197-25-5
EINECS: 224-087-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Dark brown to black Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies